R3530
Rifabutin
>98% (HPLC), powder, antibiotic
Synonyme(s) :
Ansamycin, Ansatipine (Farmitalia), LM-427, Mycobutin (Farmitalia)
About This Item
Produits recommandés
product name
Rifabutin, >98% (HPLC), powder
Niveau de qualité
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
enzyme | inhibits
Auteur
Johnson & Johnson
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C46H62N4O11/c1-22(2)21-50-18-16-46(17-19-50)48-34-31-32-39(54)28(8)42-33(31)43(56)45(10,61-42)59-20-15-30(58-11)25(5)41(60-29(9)51)27(7)38(53)26(6)37(52)23(3)13-12-14-24(4)44(57)47-36(40(32)55)35(34)49-46/h12-15,20,22-23,25-27,30,37-38,41,49,52-54H,16-19,21H2,1-11H3,(H,47,57)/b13-12+,20-15+,24-14-/t23-,25+,26+,27+,30-,37-,38+,41+,45-/m0/s1
Clé InChI
ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.