Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
I6634
Sigma-Aldrich
Insuline from bovine pancreas
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C254H377N65O75S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
5733.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique:
bovine
Forme:
powder
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Puissance
≥25 USP units per mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Solubilité
acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Clé InChI
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Informations sur le gène
cow ... INS(280829)
Application
L′insuline est utilisée comme facteur de croissance dans de nombreux systèmes de culture cellulaire pour cellules de mammifères.
  • L′insuline issue du pancréas bovin a été utilisée pour la différenciation des cellules souches mésenchymateuses en adipocytes.
  • Elle a été employée pour la culture de divers types de cellules.
  • Elle a également été utilisée pour étudier l′inhibition par l′insuline du gène HMGCS2 (3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA ou HMG-CoA synthase).
Actions biochimiques/physiologiques
Hormone polypeptidique à deux chaînes produite par les cellules β des îlots de Langerhans. Son poids moléculaire est d′environ 5 800 Da. Les chaînes α et β sont reliées par deux ponts disulfure interchaînes. La chaîne α contient un pont disulfure intrachaîne. L′insuline régule l′absorption, l′utilisation et le stockage par les cellules du glucose, des acides aminés et des acides gras et inhibe la dégradation du glycogène, des protéines et des graisses.
Autres remarques
InChI : 1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
Forme physique
poudre - 0 °C ; solution stable pendant 1 an à 2-8 °C
Reconstitution
L′insuline présente une faible solubilité à pH neutre. Elle peut être solubilisée à 2 mg/ml dans de l′acide acétique ou chlorhydrique dilué à pH 2-3.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Boah Lee et al.
PloS one, 12(8), e0183569-e0183569 (2017-08-29)
Pancreatic islets can adapt to oscillatory glucose to produce synchronous insulin pulses. Can islets adapt to other oscillatory stimuli, specifically insulin? To answer this question, we stimulated islets with pulses of exogenous insulin and measured their Ca2+ oscillations. We observed
Lei Zhang et al.
Oncotarget, 7(49), 80382-80390 (2016-11-03)
Pleiotrophin (PTN) augments tumor growth by increasing proliferation of tumor cells and promoting vascular abnormalization, but its role in early gliomagenesis has not been evaluated. Through analysis of publically available datasets, we demonstrate that increased PTN mRNA expression is associated
Noncanonical K27-linked polyubiquitination of TIEG1 regulates Foxp3 expression and tumor growth.
Peng DJ et al.
Journal of Immunology, 186, 5638-5638 (2011)
Major histocompatibility complex (MHC) class I gene expression in single neurons of the central nervous system: differential regulation by interferon (IFN)-gamma and tumor necrosis factor (TNF)-alpha.
Neumann H et al.
The Journal of Experimental Medicine, 185, 305-305 (1997)
Down-regulation of the mitochondrial 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase gene by insulin: the role of the forkhead transcription factor FKHRL1.
Nadal A et al.
The Biochemical Journal, 366, 289-289 (2002)