Key Documents
I4011
Sigma-Aldrich
Insuline from bovine pancreas
Hybri-Max, powder, suitable for hybridoma
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C254H377N65O75S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
5733.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.77
Qualité
Hybri-Max
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
≥20 USP units per mg (dry basis)
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Solubilité
acidified water, pH 2.0: 2 mg/mL
Traces de cations
Zn: ≤1.0% (dry basis)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Clé InChI
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Informations sur le gène
bovine ... INS(280829)
cow ... INS(280829)
Description générale
The insulin gene is mapped to human chromosome 11p15.5.
Application
Insulin from bovine pancreas has been used in endometrium cell culture. It has also been used to perform insulin tolerance test and to study the effect of protein undernutrition in laying hens.
Insulin from bovine pancreas was used during experimental design and treatments. Experimental animals (like cow) were infused with bovine insulin to decrease blood glucose to a constant level.
Actions biochimiques/physiologiques
Abnormal insulin secretion or function leads to diabetes mellitus, obesity and other carbohydrate metabolism disorders. The biological effects of insulin are mediated by insulin receptor (glycoprotein) and it integrates major signaling pathways.
Hormone polypeptidique à deux chaînes produite par les cellules β des îlots de Langerhans. Son poids moléculaire est d′environ 5 800 Da. Les chaînes α et β sont reliées par deux ponts disulfure interchaînes. La chaîne α contient un pont disulfure intrachaîne. L′insuline régule l′absorption, l′utilisation et le stockage par les cellules du glucose, des acides aminés et des acides gras et inhibe la dégradation du glycogène, des protéines et des graisses.
Autres remarques
InChI : 1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
Informations légales
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Expression of VEGF and its receptors in the bovine endometrium throughout the estrous cycle: effects of VEGF on prostaglandin production in endometrial cells
Tasak Y, et al.
Journal of Reproduction and Development, 56(2), 223-229 (2010)
Effects of nutritional programing on growth and metabolism caused by albumen removal in an avian model
Willems E, et al.
The Journal of Endocrinology, 225(2), 89-100 (2015)
Expression of glucocorticoid receptor alpha and its regulation in the bovine endometrium: Possible role in cyclic prostaglandin F2alpha production
Kuse M, et al.
Journal of Reproduction and Development, 59(4), 346-352 (2013)
Human longevity and 11p15. 5: a study in 1321 centenarians
Lescai F, et al.
European Journal of Human Genetics, 17(11), 1515-1515 (2009)
M C M B Vernay et al.
Journal of dairy science, 95(5), 2540-2549 (2012-05-01)
The metabolic load during periods of high milk production in dairy cows causes a variety of changes of metabolite blood concentrations including dramatically decreased glucose levels. These changes supposedly impair the immune system. The goal of this study was, therefore