I127
ICI 118,551 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, β2 inverse agonist
Synonyme(s) :
(2R,3R)-rel-3-isopropylamino-1-(7-methylindan-4-yloxy)-butan-2-ol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
ICI 118,551 hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)N[C@@H](C)[C@@H](O)COc1ccc(C)c2CCCc12
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-11(2)18-13(4)16(19)10-20-17-9-8-12(3)14-6-5-7-15(14)17;/h8-9,11,13,16,18-19H,5-7,10H2,1-4H3;1H/t13-,16-;/m0./s1
Clé InChI
KBXMBGWSOLBOQM-LINSIKMZSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB2(154)
Catégories apparentées
Application
- to block β-adrenergic signaling in various experiments
- to counteract degradation by endogenous T-lymphocyte monoamine oxidases
- to determine the specific receptor subtype necessary for isoproterenol to induce up-regulation of gene transcripts
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable