B018
WB-4101 hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
2-[(2,6-Dimethoxyphenoxyethyl)aminomethyl]-1,4-benzodioxane hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.COc1cccc(OC)c1OCCNCC2COc3ccccc3O2
InChI
1S/C19H23NO5.ClH/c1-21-17-8-5-9-18(22-2)19(17)23-11-10-20-12-14-13-24-15-6-3-4-7-16(15)25-14;/h3-9,14,20H,10-13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
KAHMEWANVDFFCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable