P8688
(S)-(−)-Propranolol hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
(S)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D −25.5°, c = 1.0 in ethanol(lit.)
Pf
193-195 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: <14.5 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
Auteur
AstraZeneca
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m0./s1
Clé InChI
ZMRUPTIKESYGQW-UQKRIMTDSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355)
Description générale
Application
- as a non-selective β-blocker propranolol to inhibit the actions of epinephrine in mice
- as a β1- and β2-aadrenergic receptor blocker in rat
- as a medium supplement to investigate its effect on adipogenesis in hemangioma-derived stem cells (HemSC)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for SFCapplication for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique