H9631
DL-α-Hydroxystearic acid
≥99%
Synonyme(s) :
D,L-2-hydroxystearic acid, 2-Hydroxyoctadecanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
KIHBGTRZFAVZRV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable