177490
16-Hydroxyhexadecanoic acid
98%
Synonyme(s) :
16-Hydroxypalmitic acid, Juniperic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
94-98 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O3/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(18)19/h17H,1-15H2,(H,18,19)
Clé InChI
UGAGPNKCDRTDHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable