H6515
L-Homoserine
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-4-hydroxybutyric acid, Hse
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
203 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
cell analysis
detection
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Clé InChI
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable