Key Documents
03759
Sigma-Aldrich
L-β-Homolysine dihydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-3,7-Diaminoheptanoic acid dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16N2O2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.2ClH/c8-4-2-1-3-6(9)5-7(10)11;;/h6H,1-5,8-9H2,(H,10,11);2*1H/t6-;;/m0../s1
Clé InChI
APJAFTBCSGCCAH-ILKKLZGPSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable