G7294
Guanidine hydrochloride solution
8 M, pH 8.5, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, GuHCl, Guanidine HCl, Guanidinium chloride, Guanidium chloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
8 M
pH
8.5
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable