G0877
Gly-Glu
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white
Pf
155-158 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12N2O5/c8-3-5(10)9-4(7(13)14)1-2-6(11)12/h4H,1-3,8H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)/t4-/m0/s1
Clé InChI
IEFJWDNGDZAYNZ-BYPYZUCNSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable