Principaux documents
F9137
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-IgG de souris (molécule entière)− FITC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Rabbit Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Le sous-type d'anticorps IgG constitue la plus abondante des immunoglobulines du système immunitaire. Les IgG sont sécrétées par les lymphocytes B et sont présentes dans le sang et les liquides extracellulaires ; elles protègent contre les infections provoquées par les bactéries, champignons et virus. Les IgG maternelles sont transmises au fœtus à travers le placenta, ce qui est essentiel à la défense immunitaire des nouveau-nés contre les infections. L'anticorps anti-IgG anti-souris (molécule entière)-FITC réagit avec toutes les sous-classes d'IgG et d'IgM de souris. L'anti-IgG de souris produit chez le lapin et purifié est conjugué à la FITC dans une réaction alcaline.
Les anticorps IgG sont les plus petites des immunoglobulines présentes dans tous les liquides organiques et peuvent lutter contre les infections bactériennes et virales. C'est le seul type d'anticorps qui peut traverser le placenta chez la femme enceinte et transmettre l'immunité au fœtus. L'anticorps anti-IgG de souris (molécule entière)-FITC peut être utilisé comme anticorps secondaire dans les analyses par FACS pour détecter l'expression de surface des protéines cd59b et cd59a dans les cellules CHO clonées. L'anticorps de lapin anti-IgG de souris (molécule entière)-FITC réagit spécifiquement avec l'IgG, l'IgA et l'IgM de souris.
Spécificité
La spécificité envers les IgG de souris est déterminée par immunoélectrophorèse (IEP) avant la conjugaison à l′aide de sérum normal de souris et d′IgG de souris. Ce produit réagit avec l′IgA et l′IgM de souris.
Immunogène
IgG provenant de pools de sérum normal de souris
Application
Cet anticorps anti-IgG (molécule entière) de souris marqué au FITC (dilué au 1/1000e) peut être utilisé comme anticorps secondaire en immunohistochimie.
Cet anticorps anti-IgG (molécule entière) de souris marqué au FITC a été utilisé en immunofluorescence ainsi que dans un test de prolifération cellulaire.
L'anticorps anti-IgG de souris (molécule entière)-FITC peut être utilisé pour l'immunofluorescence à une dilution de travail de 1/100e sur des coupes d'amygdale humaine à l'aide d'anticorps monoclonal de souris anti-IgG humaines comme anticorps primaire. Pour l'immunofluorescence de lymphocytes du sang périphérique humain, une dilution minimale au 1/100e est recommandée. Pour les applications d'immunohistochimie, les dilutions de travail des anticorps dans diverses études varient de 1/100e à 1/1000e.
Actions biochimiques/physiologiques
L'immunoglobuline G (IgG) contribue essentiellement à la défense immunitaire. Elle participe à l'hypersensibilité de type II et type III. Elle facilite l'opsonisation, la fixation du complément et la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps.
Forme physique
Solution dans un tampon phosphate salin 0,01 M à pH 7,4, contenant de l′azoture de sodium à 15 mM.
Stockage et stabilité
Stocker pendant un mois maximum entre 2 et 8 °C. Pour un stockage prolongé, la solution peut être congelée en aliquotes de travail. Il n′est pas recommandé de procéder à des congélations et décongélations répétées ou de stocker le produit dans des congélateurs « sans givre ». En cas d′apparition d′une légère turbidité durant un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d′autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d′application chez l′homme ou l′animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Tao Huang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(4), 2831-2838 (2017-10-03)
In view of the compelling anti-diabetic effects of gastric bypass surgery (GBS) in the treatment of morbid obesity, it is important to clarify its enhancing effect on pancreatic islets, which is closely linked with diabetes remission in obese patients, as
Regulation of Claspin degradation by the ubiquitin-proteosome pathway during the cell cycle and in response to ATR-dependent checkpoint activation.
Bennett LN and Clarke PR
Febs Letters, 580(17), 4176-4181 (2002)
Jeng-Chun Mei et al.
Tissue engineering. Part A, 20(21-22), 2931-2941 (2014-05-24)
To repair damaged cardiac tissue, the important principle of in vitro cell culture is to mimic the in vivo cell growth environment. Thus, micro-sized cells are more suitably cultured in three-dimensional (3D) than in two-dimensional (2D) microenvironments (ex: culture dish).
Lack of experience-mediated differences in the immunohistochemical expression of blood-brain barrier markers (EBA and GluT-1) during the postnatal development of the rat visual cortex
Argando?a EG et al
Brain Research. Brain Research Reviews, 156, 158-166 (2005)
Nakako Izumi Nakajima et al.
PloS one, 8(8), e70107-e70107 (2013-08-24)
Heavy particle irradiation produces complex DNA double strand breaks (DSBs) which can arise from primary ionisation events within the particle trajectory. Additionally, secondary electrons, termed delta-electrons, which have a range of distributions can create low linear energy transfer (LET) damage