F0257
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Mouse Fitc, Anti-Mouse Fitc - Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
- immunohistochemistry (1:200) (1:500)
- immunofluorescence (1:100)(1:500)(1:200)
- immunocytochemistry(1:1000)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable