EP5490036000
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-24-12, non aerosol tight, to hold, 24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 24 x 12 x 67 -100 mm
to hold 24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5490036000 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Concentrator Plus