Key Documents
EP5409706004
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5409706004 (Global)
Paramètres
14,000 rpm
20,800 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5427R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG