Principaux documents
EP5409709003
Lid for Eppendorf(R) F-45-30-11 Rotor
non aerosol tight, for 5427R, polypropylene
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.82
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
non aerosol tight
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5409709003 (Global)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5427 R
Description générale
Lids to fit the Eppendorf rotor F-45-30-11.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG