EP5490035003
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-36-15, non aerosol tight, to hold, 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 36 x 15 x 48 mm
to hold 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5490035003 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Concentrator Plus