D5943
2-(3,4-Dimethoxy-benzoylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid amide
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Flt-3 inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
protect from light
under inert gas
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: <2 mg/mL
DMSO: ~8 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1OC)C(=O)Nc2sc3CCCCc3c2C(N)=O
InChI
1S/C18H20N2O4S/c1-23-12-8-7-10(9-13(12)24-2)17(22)20-18-15(16(19)21)11-5-3-4-6-14(11)25-18/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,19,21)(H,20,22)
Clé InChI
FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable