Key Documents
N8164
Sigma-Aldrich
NSC727447
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylic acid amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1c(N)sc2CCCCCc12
InChI
1S/C10H14N2OS/c11-9(13)8-6-4-2-1-3-5-7(6)14-10(8)12/h1-5,12H2,(H2,11,13)
Clé InChI
LULYZYNTDPUEKK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NSC727447 is an inhibitor of ribonuclease H (Rnase H) of HIV-1 and HIV-2. NSC727447 has little activity against E. coli RNase H, but great selectivity over human Rnase H.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable