C6848
Ciproxifan maleate
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Cyclopropyl (4-[3-(1H-imidazol-4-yl)propyloxy]phenyl) ketone maleate salt, FUB 359 maleate salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 32 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.O=C(C1CC1)c2ccc(OCCCc3c[nH]cn3)cc2
InChI
1S/C16H18N2O2.C4H4O4/c19-16(12-3-4-12)13-5-7-15(8-6-13)20-9-1-2-14-10-17-11-18-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10-12H,1-4,9H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
RLQFKEYRALXXEJ-BTJKTKAUSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves