C0868
Chromeceptin
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2-Amino-3-cyano-7-dimethylamino-4-(3-trifluoromethylphenyl)-4H-chromene, 94G6
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow to brown
Solubilité
H2O: <2 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc2C(c3cccc(c3)C(F)(F)F)C(C#N)=C(N)Oc2c1
InChI
1S/C19H16F3N3O/c1-25(2)13-6-7-14-16(9-13)26-18(24)15(10-23)17(14)11-4-3-5-12(8-11)19(20,21)22/h3-9,17H,24H2,1-2H3
Clé InChI
GVINXTXGDDSXFQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable