674974
6-Mercaptohexanoic acid
90%
Synonyme(s) :
MHA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.4846
Densité
1.0715 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCS
InChI
1S/C6H12O2S/c7-6(8)4-2-1-3-5-9/h9H,1-5H2,(H,7,8)
Clé InChI
CMNQZZPAVNBESS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ace(24310)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.