A6476
ABT-418 hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Methyl-5-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]isoxazole hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
H2O: soluble 15 mg/mL
Auteur
Abbott
Chaîne SMILES
Cl.CN1CCC[C@H]1c2cc(C)no2
InChI
1S/C9H14N2O.ClH/c1-7-6-9(12-10-7)8-4-3-5-11(8)2;/h6,8H,3-5H2,1-2H3;1H/t8-;/m0./s1
Clé InChI
VOXHERKWAIEJQF-QRPNPIFTSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable