A4625
N-Acetyl-L-alanine
~99%
About This Item
Produits recommandés
product name
N-Acetyl-L-alanine, ~99%
Pureté
~99%
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
Clé InChI
KTHDTJVBEPMMGL-VKHMYHEASA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable