A0793
Anti-Dog IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Rabbit Anti-Dog IgG (whole molecule)–AP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
dog
Technique(s)
direct ELISA: 1:6,000
dot blot: 1:4,000
western blot (chemiluminescent): 1:4,000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable