79480
D-2-Phosphoglyceric acid barium salt hydrate
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic), powder
Synonyme(s) :
2-PG-Ba, D-Glycerate 2-phosphate barium salt, Barium D-2-phosphoglycerate hydrate
About This Item
Produits recommandés
product name
D-2-Phosphoglyceric acid barium salt hydrate, ≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
Niveau de qualité
Pureté
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
Forme
powder
Impuretés
≤35% water
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C3H7O7P.Ba/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);/q;+2/p-2/t2-;/m1./s1
Clé InChI
VDCXVAFBCOMLAH-HSHFZTNMSA-L
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable