75762
3-Deoxyglucosone
≥75% (TLC)
Synonyme(s) :
3-Deoxy-D-erythro-hexosulose
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥75% (TLC)
Forme
solid
Couleur
faintly yellow to orange
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@H]1OC(O)C(=O)C[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-2-5-3(8)1-4(9)6(10)11-5/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+,6?/m0/s1
Clé InChI
UHPMJDGOAZMIID-OPAZFOKUSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable