The molecular weight of this product has not been determined. However, various sources have reported a base molecular weight of 504.4 g/mol. Historical information indicates a molecular weight range of 72-92 kDa. This material is a highly branched polysaccharide made up of arabinose and galactose units in a ratio of 1:6.
48230
D-Galacto-D-mannan from Ceratonia siliqua
~95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Carob galactomannan
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Ceratonia siliqua
Niveau de qualité
Essai
~95% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
Mr ~200000
Perte
≤5% loss on drying
Couleur
white
Solubilité
1 g/L at 20 °C
Traces de cations
Ca: ≤1000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Ti: ≤5 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Température de stockage
room temp
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Molecular weight of the D-Galacto-D-Mannan