107360
Pyruvic acid
98%
Synonyme(s) :
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
165 °C (lit.)
Pf
11-12 °C (lit.)
Solubilité
H2O: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densité
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
Clé InChI
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.