317861
Phenyl isothiocyanate
99%, for protein sequencing
Synonyme(s) :
PITC
About This Item
Produits recommandés
Type
for protein sequencing
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.6515 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
221 °C
Pf
−21 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble
Densité
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
isothiocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter