216305
Copper(I) cyanide
99%
Synonyme(s) :
Cuprous cyanide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
474 °C (lit.)
Densité
2.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]C#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;
Clé InChI
DULSAGLWMRMKCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,spleen,Bone marrow
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable