298212
Copper(I) thiocyanate
99%
Synonyme(s) :
Cuprous thiocyanate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Cu]SC#N
InChI
1S/CHNS.Cu/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clé InChI
PDZKZMQQDCHTNF-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable