Principaux documents
W460955
Sigma-Aldrich
Guaiacol propionate
≥95%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro FEMA:
4609
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.943
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
nutty; fruity; vanilla
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.0 °F
Point d'éclair (°C)
87.78 °C