Principaux documents
W455530
Sigma-Aldrich
Dihydrogalangal acetate
≥95%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.26
Numéro FEMA:
4555
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.946
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
pungent; spicy
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable