W430415
trans-2-Decenol
natural (US), ≥97%, FG
Synonyme(s) :
trans-2-Decen-1-ol, (E)-dec-2-en-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Kosher
natural (US)
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
231-232 °C (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; green; citrus; herbaceous; waxy
Chaîne SMILES
CCCCCCC\C=C\CO
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-9,11H,2-7,10H2,1H3/b9-8+
Clé InChI
QOPYYRPCXHTOQZ-CMDGGOBGSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup