Principaux documents
8.08076
Sigma-Aldrich
Thioacetic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Thioacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
208-063-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
200-350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O, Hydrolysis)
Pf
-17 °C
Température de transition
flash point 18 °C
Solubilité
27 g/L (slow decomposition)
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
SC(=O)C
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.067 - 1.070
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F
Point d'éclair (°C)
18 °C