SMB01358
Lysylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
KF, Lys-Phe, Lysyl-phenylalanine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@@H](N)CCCCN)=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3/c16-9-5-4-8-12(17)14(19)18-13(15(20)21)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10,16-17H2,(H,18,19)(H,20,21)/t12-,13-/m0/s1
Clé InChI
QCZYYEFXOBKCNQ-STQMWFEESA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable