PHR3782
Salidroside
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl β−D-glucopyranoside, p-Hydroxyphenethyl glucopyranoside, Rhodioloside, Rhodosin, Tyrosol a-(β-D-glucopyranoside)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1609534
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H20O7/c15-7-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-6-5-8-1-3-9(16)4-2-8/h1-4,10-19H,5-7H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
ILRCGYURZSFMEG-RKQHYHRCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable