P4050000
Pyrazinamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Pyrazinecarboxamide, Pyrazinamide, Pyrazinoic acid amide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pyrazinamide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
189-191 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
Clé InChI
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable