NIST78A
Burnt refractory
NIST® SRM® 78a, Al203-70%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 75 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Autres remarques
Silicon dioxide (SiO2), Aluminum Oxide (Al2O3), Iron(III) oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Magnesium oxide (MgO), Calcium oxide (CaO), Potassium oxide (K2O), Sodium oxide (NaO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Lithium oxide (LiO2), Strontium oxide (SrO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable