Principaux documents
GF45400171
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.8 mm, L 10 m
Synonyme(s) :
ES305980
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 454-001-71
Longueur
10 m
Diamètre
0.8 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable