NIST143D
L-Cystine
NIST® SRM® 143d
Synonyme(s) :
(R,R)-3,3′-Dithiobis(acide 2-aminopropionique)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
>240 °C (dec.) (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Description générale
SRM 143D_cert
SRM 143D_SDS
Autres remarques
Carbon (C), Hydrogen (H), Nitrogen (N), Oxygen (O), Sulfur (S), Cystine (C6H12N2O4S2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable