Principaux documents
S406406
N-(2-AMINOETHYL)-1-NAPHTHALENEACETAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H17ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.757
Numéro MDL:
Autres remarques