M0088000
Magnesium aspartate dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-Aspartic acid magnesium salt hydrate (2:1:2)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
magnesium aspartate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Mg+2].N[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)[O-].N[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.[H+].[H+]
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg.2H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m00.../s1
Clé InChI
WLAXHZXYTCHQPJ-PXYKVGKMSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable