BP257
19-Nortestosterone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17β-hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 4-estrène-17β-ol-3-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nandrolone
Forme
crystalline
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
Clé InChI
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3