74640
19-Nortestosterone
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
17β-hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 4-estrène-17β-ol-3-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D +57±2°, c = 1% in chloroform
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Groupe fonctionnel
hydroxyl
ketone
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
Clé InChI
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
Informations sur le gène
human ... SERPINA6(866) , SHBG(6462)
rat ... Ar(24208) , Nr3c2(25672) , Pgr(25154)
Description générale
Application
- Fluorescent nandrolone-BODIPY conjugates to study intracellular localization and tracking of nandrolone using fluorescence microscope.
- Optically pure hexadecahydrochrysene diastereomers, and chrysene enantiomers.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable