A5431
Gélose
Synonyme(s) :
Agar, Agar-agar
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Application(s)
food and beverages
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Clé InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Description générale
Application
- to culture tumor spheroids
- in lysoplate assay method of Osserman & Lawlor to measure lysozyme concentration in albumen or plasma
- as BG11 media component to culture Scenedesmus obtusiusculus strains
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1