81942
Propionic anhydride
purum, ≥96.0% (NT)
Synonyme(s) :
Propanoic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 57.7 °C)
Qualité
purum
Pureté
≥96.0% (NT)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
545 °F
Limite d'explosivité
11.9 %
Indice de réfraction
n20/D 1.404 (lit.)
n20/D 1.404
Point d'ébullition
167 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Solubilité
H2O: decomposes (when in contact with water)
Densité
1.010 g/mL at 20 °C
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
anhydride
ester
Chaîne SMILES
CCC(=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- As an esterifying reagent in the modification of cassava starch by acylation reaction.
- As a reactant along with anisole in the synthesis of 4-methoxypropiophenone using various solid acid catalysts via Friedel−Crafts acylation reaction.
- As a reagent in the synthesis of cyanohydrin esters by treating KCN with aldehyde in presence of bimetallic titanium(salen) complex catalyst.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter