172456
Tetradecane
≥99%
Synonyme(s) :
n-Tetradecane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.83 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 76.4 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
455 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
252-254 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
Clé InChI
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Tetradecane is also used as:
- A core material in the preparation of NEPCMs(nano-encapsulated phase change materials) along with sodium dodecyl sulfate as emulsifier, resorcin as system modifier, and urea–formaldehyde resin as the shell material.
- A selective solvent to study the phase behavior of block copolymer melts.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane